Print…
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid lithium salt
OR12266-1G OR12266-250MG
APOSOR12266-1GEA 371 EUR
APOSOR12266-1G APOSOR12266-250MG
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Fórmula: C₁₃H₁₇N₂O₂·Li
Peso Molecular: 240.227 g/mol
Ponto de Fusão: 337…348.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09064954
Número CAS: 915707-44-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III