Print…
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12252-1G OR12252-5G OR12252-10G
APOSOR12252-1GEA 0 EUR
APOSOR12252-1G APOSOR12252-5G APOSOR12252-10G
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₇BrN₂O
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202888
Número CAS: 915707-65-2