Print…
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[3-(Phenoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR12237-1G OR12237-250MG
APOSOR12237-1GEA 464 EUR
APOSOR12237-1G APOSOR12237-250MG
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₉H₂₃BO₃
Peso Molecular: 310.195 g/mol
Ponto de Fusão: 76.5…77.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09065022
Número CAS: 912569-68-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III