Print…
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Carboxyphenyl)-2-methyl-1H-imidazole
OR12217-1G OR12217-250MG
APOSOR12217-1GEA 154 EUR
APOSOR12217-1G APOSOR12217-250MG
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 202.209 g/mol
Ponto de Fusão: 232…234 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09065012
Número CAS: 159589-71-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III