Print…
4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxyphenyl mesylate, 4-[(Methylsulphonyl)oxy]anisole
OR11951-25G OR11951-5G
APOSOR11951-25GEA 789 EUR
APOSOR11951-25G APOSOR11951-5G
4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
4-Methoxyphenyl methylsulphonate
Fórmula: C₈H₁₀O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01231360
Número CAS: 19013-30-0