Print…
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1193T-1G OR1193T-250MG
APOSOR1193T-1GEA 87 EUR
APOSOR1193T-1G APOSOR1193T-250MG
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Fórmula: C₄H₅N₃S
Ponto de Fusão: 273…277 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006075
Número CAS: 139424-17-2