Print…
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11927-5G OR11927-25G
APOSOR11927-5GEA 215 EUR
APOSOR11927-5G APOSOR11927-25G
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Fórmula: C₁₁H₁₂BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00194119
Número CAS: 153435-81-5