Print…
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solução 65% em tolueno
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11729-1G OR11729-5G
APOSOR11729-1GEA 116 EUR
APOSOR11729-1G APOSOR11729-5G
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solução 65% em tolueno
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₄ClNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035333
Número CAS: 57616-74-7
EINECS: 260-851-0
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II