Print…
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-3-methylsulphonylpyridine, 5-Bromopyridin-3-yl methyl sulphone
OR11568-1G OR11568-5G
APOSOR11568-1GEA 72.5 EUR
APOSOR11568-1G APOSOR11568-5G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine
Fórmula: C₆H₆BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09801057
Número CAS: 445491-71-4