Print…
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Bromo-2-chloro-3-methylphenylboronic acid, (6-Bromo-2-chloro-3-methylphenyl)boronic acid
OR11531-1G OR11531-5G OR11531-25G
APOSOR11531-1GEA 72.5 EUR
APOSOR11531-1G APOSOR11531-5G APOSOR11531-25G
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₇BBrClO₂
Ponto de Fusão: 170…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475910
Número CAS: 957120-28-4