Print…
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11518-1G OR11518-500MG
APOSOR11518-1GEA 174 EUR
APOSOR11518-1G APOSOR11518-500MG
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate
Fórmula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264580
Número CAS: 941294-58-2