Print…
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole
OR11468-1G OR11468-100MG
APOSOR11468-1GEA 174 EUR
APOSOR11468-1G APOSOR11468-100MG
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Fórmula: C₇H₅ClN₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00297274
Número CAS: 114833-95-3