Print…
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-4-methyl-1H-imidazole
OR11463-1G OR11463-5G OR11463-25G
APOSOR11463-1GEA 151 EUR
APOSOR11463-1G APOSOR11463-5G APOSOR11463-25G
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Fórmula: C₈H₇ClN₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09475883
Número CAS: 941294-32-2