Print…
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-2-methyl-1H-imidazole
OR11462-1G OR11462-5G
APOSOR11462-1GEA 151 EUR
APOSOR11462-1G APOSOR11462-5G
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Fórmula: C₈H₇ClN₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09475881
Número CAS: 941294-31-1