Print…
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-bromobutyrate
OR11460-1G OR11460-25G
APOSOR11460-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11460-1G APOSOR11460-25G
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
tert-Butyl 4-bromobutanoate
Fórmula: C₈H₁₅BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179416
Número CAS: 110661-91-1