Print…
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dihydro-6-hydroxy-4-oxoquinazoline
OR11423-1G OR11423-25G OR11423-5G
APOSOR11423-1GEA 43.5 EUR
APOSOR11423-1G APOSOR11423-25G APOSOR11423-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00804841
Número CAS: 16064-10-1