Print…
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(4-Iodophenoxy)toluene, 1-Iodo-4-(4-methylphenoxy)benzene
OR11364-1G OR11364-250MG
APOSOR11364-1GEA 386 EUR
APOSOR11364-1G APOSOR11364-250MG
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Fórmula: C₁₃H₁₁IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796301
Número CAS: 1017793-91-7