Print…
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(3,5-Dichlorophenyl)aniline, 3',5'-Dichloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine
OR11339-25G OR11339-5G OR11339-100G
APOSOR11339-25GEA 290 EUR
APOSOR11339-25G APOSOR11339-5G APOSOR11339-100G
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₉Cl₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796293
Número CAS: 405058-01-7