Print…
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11310-1G OR11310-5G
APOSOR11310-1GEA 29 EUR
APOSOR11310-1G APOSOR11310-5G
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 169…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004400
Número CAS: 1135-24-6
EINECS: 214-490-0