Print…
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11283-1G OR11283-250MG OR11283-5G
APOSOR11283-1GEA 89.9 EUR
APOSOR11283-1G APOSOR11283-250MG APOSOR11283-5G
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₇BrO₂S
Ponto de Fusão: 39…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038959
Número CAS: 54796-47-3