Print…
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR11171-100MG OR11171-1G OR11171-250MG
APOSOR11171-100MGEA 79.9 EUR
APOSOR11171-100MG APOSOR11171-1G APOSOR11171-250MG
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038946
Número CAS: 32388-00-4