Print…
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (5-Bromo-2,4-dichlorophenyl)methanol
OR111619-1G OR111619-250MG
APOSOR111619-1GEA 364 EUR
APOSOR111619-1G APOSOR111619-250MG
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrCl₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28737839
Número CAS: 1805023-63-5