Print…
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111602-1G OR111602-5G
APOSOR111602-1GEA 248 EUR
APOSOR111602-1G APOSOR111602-5G
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Fórmula: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08273809
Número CAS: 99421-62-2