Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111594-1G
OR111594-5G
APOSOR111594-1GEA
125
EUR
APOSOR111594-1G
APOSOR111594-5G
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Fórmula:
C₁₁H₁₀BrNO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00454355 Número CAS: 328009-03-6 |