Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111585-1G
OR111585-5G
APOSOR111585-1GEA
248
EUR
APOSOR111585-1G
APOSOR111585-5G
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Fórmula:
C₁₆H₂₁ClO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13631000 Número CAS: 1011486-37-5 |