Print…
6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111581-1G OR111581-250MG
APOSOR111581-1GEA 78.3 EUR
APOSOR111581-1G APOSOR111581-250MG
6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32066837
Número CAS: 1950617-91-0