Print…
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111580-1G OR111580-250MG
APOSOR111580-1GEA 114 EUR
APOSOR111580-1G APOSOR111580-250MG
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₃BrN₂O₂
Peso Molecular: 261.116 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32066835
Número CAS: 2391987-04-3