Print…
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111544-1G OR111544-250MG
APOSOR111544-1GEA 563 EUR
APOSOR111544-1G APOSOR111544-250MG
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₃S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19443226
Número CAS: 439578-97-9