Print…
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111541-1G OR111541-5G
APOSOR111541-1GEA 0 EUR
APOSOR111541-1G APOSOR111541-5G
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₉H₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00550438
Número CAS: 2403-53-4