Print…
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111516-1G OR111516-250MG
APOSOR111516-1GEA 0 EUR
APOSOR111516-1G APOSOR111516-250MG
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Fórmula: C₈H₉N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07385621
Número CAS: 511225-17-5