Print…
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111507-1G OR111507-5G
APOSOR111507-1GEA 79.9 EUR
APOSOR111507-1G APOSOR111507-5G
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₇Cl₂NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03989572
Número CAS: 565181-75-1