Print…
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR111406-1G OR111406-250MG
APOSOR111406-1GEA 337 EUR
APOSOR111406-1G APOSOR111406-250MG
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Fórmula: C₈H₈BrCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025346
Número CAS: 147542-02-7
UN: 3265
ADR: 8,III