Print…
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111399-1G OR111399-250MG
APOSOR111399-1GEA 232 EUR
APOSOR111399-1G APOSOR111399-250MG
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01871320
Número CAS: 138621-63-3