Print…
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR111393-1G OR111393-250MG
APOSOR111393-1GEA 375 EUR
APOSOR111393-1G APOSOR111393-250MG
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Fórmula: C₉H₄BrClOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28992243
Número CAS: 1935390-73-0
UN: 3261
ADR: 8,III