Print…
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111390-10G OR111390-1G OR111390-5G
APOSOR111390-10GEA 464 EUR
APOSOR111390-10G APOSOR111390-1G APOSOR111390-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05863250
Número CAS: 2521-13-3