Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111382-1G
OR111382-5G
APOSOR111382-1GEA
226
EUR
APOSOR111382-1G
APOSOR111382-5G
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Fórmula:
C₁₂H₁₃NO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20526241 Número CAS: 1351479-14-5 |