Print…
4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111368-1G OR111368-5G
APOSOR111368-1GEA 0 EUR
APOSOR111368-1G APOSOR111368-5G
4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
Fórmula: C₁₅H₂₂N₂O₃
Peso Molecular: 278.347 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01652907
Número CAS: 415952-34-0