Print…
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111356-1G OR111356-5G OR111356-250MG
APOSOR111356-1GEA 209 EUR
APOSOR111356-1G APOSOR111356-5G APOSOR111356-250MG
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Fórmula: C₉H₄ClNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00631175
Número CAS: 28989-29-9