Print…
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111318-1G OR111318-250MG
APOSOR111318-1GEA 226 EUR
APOSOR111318-1G APOSOR111318-250MG
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₈INO₃
Peso Molecular: 281.048 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28992249
Número CAS: 1356600-24-2