Print…
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111283-1G OR111283-5G
APOSOR111283-1GEA 0 EUR
APOSOR111283-1G APOSOR111283-5G
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698193
Número CAS: 1214366-84-3