Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111282-1G
OR111282-50MG
OR111282-250MG
OR111282-500MG
APOSOR111282-1GEA
0
EUR
APOSOR111282-1G
APOSOR111282-50MG
APOSOR111282-250MG
APOSOR111282-500MG
Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Fórmula:
C₁₂H₁₄ClNO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08753653 Número CAS: 928708-29-6 |