Print…
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111225-1G OR111225-5G
APOSOR111225-1GEA 0 EUR
APOSOR111225-1G APOSOR111225-5G
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Fórmula: C₁₂H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11976475
Número CAS: 69999-18-4