Print…
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111201-1G OR111201-5G
APOSOR111201-1GEA 105 EUR
APOSOR111201-1G APOSOR111201-5G
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₈BrNO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22383758
Número CAS: 141778-85-0