Print…
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111190-1G OR111190-5G
APOSOR111190-1GEA 21.9 EUR
APOSOR111190-1G APOSOR111190-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00121186
Número CAS: 17168-45-5