Print…
3-(Allyloxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111184-10G OR111184-5G OR111184-1G
APOSOR111184-10GEA 207 EUR
APOSOR111184-10G APOSOR111184-5G APOSOR111184-1G
3-(Allyloxy)benzaldehyde
3-(Allyloxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.185 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04227161
Número CAS: 40359-32-8