Print…
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111135-1G OR111135-5G
APOSOR111135-1GEA 0 EUR
APOSOR111135-1G APOSOR111135-5G
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Fórmula: C₁₅H₂₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15524847
Número CAS: 207619-50-9