Print…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111121-1G OR111121-5G
APOSOR111121-1GEA 0 EUR
APOSOR111121-1G APOSOR111121-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fórmula: C₈H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12022285
Número CAS: 116834-97-0