Print…
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111117-1G OR111117-5G
APOSOR111117-1GEA 232 EUR
APOSOR111117-1G APOSOR111117-5G
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Fórmula: C₉H₁₆N₄O
Ponto de Fusão: 155,5…156.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115380
Número CAS: 568577-87-7