1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111114-1G
OR111114-5G
APOSOR111114-1GEA
0
EUR
APOSOR111114-1G
APOSOR111114-5G
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Fórmula:
C₁₂H₁₄N₂O₃ Peso Molecular: 234.251 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00444400 Número CAS: 20857-92-5 |