Print…
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111112-1G OR111112-5G
APOSOR111112-1GEA 59.6 EUR
APOSOR111112-1G APOSOR111112-5G
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 194.187 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00229078
Número CAS: 7291-01-2